GF13812487
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 3 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
FP307910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 138-124-87
Lunghezza
1000 mm
Diametro
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)