GF08529756
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 25.4 mm, L 300 mm
Sinonimo/i:
SU307925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 085-297-56
Lunghezza
300 mm
Diametro
25.4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF08529756-1EA | 4061825072494 |
GF08529756-2EA | 4061825072500 |