Key Documents
GF63516630
Magnesium
rod, 15 mm diameter, length 100 mm, purity 99.97%
Sinonimo/i:
MG007928
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Beilstein:
4948473
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
99.97%
Forma fisica
rod
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 635-166-30
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
100 mm
Diametro
15 mm
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)