GF62157618
Tungsten/Rhenium
wire, W 95%/Re 5%, 0.2 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 025410
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 621-576-18
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF62157618-1EA | 4061821149787 |