GF61900297
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 6mm disks, 0.015mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
FE220211
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 619-002-97
Misura × spessore
6 mm × 0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)