Key Documents
GF22979526
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 1mm coil width, 0.20mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI050274
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 229-795-26
Lungh. × largh. × spess.
1 m × 1 mm × 0.20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)