Documenti fondamentali
GF61122608
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 6.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
Sinonimo/i:
SI643300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 611-226-08
Misura
50 × 50 mm
Spessore
6.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)