GF59489128
Tantalum-tungsten alloy, Ta97.5W2.5
1000mm rod, 2.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
TA077910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 594-891-28
L × diam.
1000 mm × 2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)