NIST46H
Portland cement
NIST® SRM® 46h, fineness standard
Sinonimo/i:
Portland Cement Fineness Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 10 vials x 5 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Descrizione generale
SRM 46H_cert
SRM 46H_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Values for constituents are listed in the NIST certificate of analysis.
- The health and safety information are provided in the safety data sheet.
Altre note
Calcium Oxide (CaO), Silicon Dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Sulfur Trioxide (SO3), Potassium Oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus Pentoxide (P2O5), Sodium Oxide (Na2O), Magnesium Oxide (MgO), Tricalcium Silicate (C3S), Dicalcium Silicate (C2S), Tricalcium Aluminate (C3A), Tetracalcium Alumino-ferrite (C4AF)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)