Key Documents
GF58689220
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
2g lump, 10mm max. lump size
Sinonimo/i:
AU046100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 586-892-20
Peso
2 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)