GF15061272
Gold/Germanium eutectic
foil, Au 88%/Ge 12%, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
AU040260
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 150-612-72
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)