Documenti fondamentali
GF61961362
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.1m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AU065110
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 619-613-62
L × diam.
0.1 m × 0.125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)