Documenti fondamentali
GF58302277
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI130300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 583-022-77
Misura × spessore
0.5 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)