Documenti fondamentali
GF08954792
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 200mm x 20mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI137936
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 089-547-92
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)