Key Documents
GF58087749
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.5 mm, size 95 × 100 mm, dark red / black
Sinonimo/i:
ME303007
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 580-877-49
Misura
95 × 100 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)