GF30485303
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, condition impact modified
Sinonimo/i:
ME303005
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 304-853-03
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)