Key Documents
GF74520020
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.75 mm, size 125 × 150 mm, condition impact modified
Sinonimo/i:
ME303003
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 745-200-20
Misura
125 × 150 mm
Spessore
0.75 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)