Key Documents
GF42939478
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 5 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
ME303050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 429-394-78
Misura
300 × 300 mm
Spessore
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)