Key Documents
GF54627611
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.125 mm
Sinonimo/i:
PT017240
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 546-276-11
Lunghezza
100 mm
D.E.
3.18 mm
Spessore delle pareti
0.125 mm