GF11207988
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT065105
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 112-079-88
Lunghezza
2 m
Diametro
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)