Documenti fondamentali
908894
Sigma-Aldrich
Nishimura′s catalyst
Umicore
Sinonimo/i:
Rhodium(III) oxide/Platinum(IV) oxide hydrate
About This Item
Formula condensata:
O3Rh2/O2Pt
Codice UNSPSC:
12171602
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Categorie correlate
Applicazioni
Nishimura′s catalyst is a homogeneous catalyst useful for hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)