Documenti
GF54256507
Iron/nickel
powder, Fe 58%/Ni 42%, max. particle size 150 micron, weight 100 g, condition alloy pre-cursor
Sinonimo/i:
FE136010
About This Item
Codice UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 542-565-07
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2