GF50988358
Palladium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000270
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 509-883-58
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25 x 25 mm × 0.025 mm
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50988358-1EA | 4061825402116 |
GF50988358-2EA | 4061829500627 |
GF50988358-5EA | 4061829569501 |