GF28406235
Palladium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 119.2μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Sinonimo/i:
Palladium, PD004500
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 284-062-35
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
10 mm × 0.1 μm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N