GF47774896
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 100g
Sinonimo/i:
AD106010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 477-748-96
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
63 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)