GF39354048
Boron
monofilament, 200m, diameter 0.1mm
Sinonimo/i:
Boron, B 005910
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 393-540-48
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
L × diam.
200 m × 0.1 mm
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)