Key Documents
GF44923080
Copper/Cobalt/Beryllium
rod, Cu 97%/Co 2.55/Be 0.5%, 28 mm diameter, length 500 mm
Sinonimo/i:
CY267945
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 449-230-80
Lunghezza
500 mm
Diametro
28 mm