Key Documents
GF44562764
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 300 x 500mm, 1.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU060560
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 445-627-64
Misura × spessore
300 mm × 500 mm × 1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)