39435
Aluminum Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Al in nitric acid (nominal concentration)
Sinonimo/i:
Aluminum Atomic Absorption Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Concentrazione
1 g/L Al in nitric acid (nominal concentration)
tecniche
AAS: suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
- Aluminum Standard for AAS in Environmental Monitoring: Aluminum standards are essential for the accurate quantification of aluminum in environmental samples using Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). This method is vital for assessing pollution levels and ensuring environmental compliance (Cesur and Kartal, 2007).
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?