GF44356978
Germanium
sheet, 25x25mm, thickness 1.0mm, single crystal, 99.999%
Sinonimo/i:
Germanium, GE003101
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 443-569-78
Resistività
53 Ω-cm, 20°C
P. ebollizione
2830 °C (lit.)
Punto di fusione
937 °C (lit.)
Densità
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ge]
InChI
1S/Ge
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)