Documenti fondamentali
GF01202780
Germanium
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.999%
Sinonimo/i:
GE007910
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ge
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141716
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 012-027-80
Resistività
53 Ω-cm, 20°C
Lunghezza
50 mm
Diametro
2.0 mm
P. ebollizione
2830 °C (lit.)
Punto di fusione
937 °C (lit.)
Densità
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ge]
InChI
1S/Ge
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)