GF40742782
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 12.0mm diameter
Sinonimo/i:
NI057950
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 407-427-82
L × diam.
200 mm × 12.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF40742782-1EA | 4061825449210 |
GF40742782-2EA | 4061829964689 |
GF40742782-5EA | 4061831014877 |