Documenti fondamentali
GF26524829
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 1.3, L 100 m, filament diameter 0.01mm
Sinonimo/i:
AM325705
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 265-248-29
Lunghezza
100 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)