Documenti fondamentali
GF39779364
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 1000 m, temper annealed
Sinonimo/i:
CU205140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 397-793-64
Lunghezza
1000 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)