GF39266422
Platinum
insulated wire, 0.5m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.005mm, polyester insulation, 99.99%
Sinonimo/i:
Platinum, PT005820
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 392-664-22
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × spessore
0.5 m × 0.025 mm × 0.005 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)