GF39030353
Cerium
rod, 100mm, diameter 12.7mm, cast, 99.9%
Sinonimo/i:
Cerium, CE007950
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 390-303-53
Resistività
73 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 12.7 mm
P. ebollizione
3443 °C (lit.)
Punto di fusione
795 °C (lit.)
Densità
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ce]
InChI
1S/Ce
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF39030353-1EA | 4061825408583 |