Documenti fondamentali
GF38925557
Nickel
powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 50 g, purity 99.8%
Sinonimo/i:
NI006021
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141729
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.8%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 389-255-57
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. media particelle
3-7 μm (FSSR)
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Nickel nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
Nickel
Cobalt powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266639
Cobalt
Nickel powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203904
Nickel
Iron ≥99%, reduced, powder (fine)
Sigma-Aldrich
12310
Iron
Ninhydrin ACS reagent
Sigma-Aldrich
151173
Ninhydrin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF38925557-1EA4061821126900