Key Documents
GF38363272
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 12 micron, weight 50 g, min. particle size 0.4 micron
Sinonimo/i:
VC006010
About This Item
Codice UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 383-632-72
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
12 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)