Documenti fondamentali
GF37962737
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, length 1 m, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU040200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 379-627-37
Lunghezza
1 m
Spessore
0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)