GF67126697
Gold
foil, thickness 0.001 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
AU000060
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 671-266-97
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.001 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)