GF37867887
Gold
rod, 50mm, diameter 1.6mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Gold, AU007905
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 378-678-87
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
50 mm × 1.6 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)