Documenti fondamentali
GF37175665
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
FE596010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 371-756-65
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
50 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)