GF35631200
Iridium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Sinonimo/i:
Iridium, IR000205
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 356-312-00
Resistività
4.71 μΩ-cm
Misura × spessore
25x25 mm × 0.025 mm
P. ebollizione
4130 °C (lit.)
Punto di fusione
2450 °C (lit.)
Densità
22.65 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ir]
InChI
1S/Ir
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)