GF34435807
Iron
foil, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, purity 99.5%
Sinonimo/i:
FE000240
Saggio
99.5%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 344-358-07
Resistività
9.71 μΩ-cm
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.025 mm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)