GF34123766
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
100mm rod, 1.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
TA037905
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 341-237-66
L × diam.
100 mm × 1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)