GF34473146
Yttrium oxide
sheet, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter
Sinonimo/i:
Y 603010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 344-731-46
Diametro
10 mm
10 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)