Documenti fondamentali
GF33810623
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
sheet, 100 x 100mm, 5.0mm thickness
Sinonimo/i:
MO013200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 338-106-23
Misura × spessore
100x100 mm × 5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF33810623-1EA4061825460123