GF82935074
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
MO070240
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 829-350-74
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82935074-1EA | 4061825453934 |