GF33590572
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 30 mm, L 200 mm, natural
Sinonimo/i:
SU347930
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 335-905-72
Lunghezza
200 mm
Diametro
30 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)