GF33788605
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, condition crystal
Sinonimo/i:
ST313200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 337-886-05
Misura
150 × 150 mm
Spessore
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33788605-10EA | 4061825044217 |
GF33788605-2EA | 4061825044231 |
GF33788605-1EA | 4061825044224 |
GF33788605-5EA | 4061825044248 |